主要文件
1.93620
Supelco
Mercury(II) sulfate
EMPLURA®
别名:
Mercury(II) sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HgO4S
CAS号:
分子量:
296.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI 密鑰
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3