主要文件
1.93605
Supelco
磷酸钾 一元
EMPLURA®
别名:
prim.-磷酸钾, 磷酸二氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH2PO4
CAS号:
分子量:
136.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93605.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93605.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93605.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1