主要文件
1.93603
Supelco
Mercury(II) chloride
EMPLURA®
别名:
Mercury(II) chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Hg
CAS号:
分子量:
271.50
分類程式碼代碼:
12352302
等級
laboratory grade
蒸汽壓力
1.7 hPa ( at 236 °C)
產品線
EMPLURA®
化驗
99%
形狀
crystalline powder
雜質
0.05%
mp
277 °C (531 °F)
密度
5.440 g/cm3
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93603.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93603.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3