主要文件
1.93601
Supelco
碘化钾
EMPLURA®
别名:
Potassium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KI
CAS号:
分子量:
166.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
laboratory grade
蒸汽壓力
1 mmHg ( 745 °C)
產品線
EMPLURA®
形狀
solid
pH值
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
溶解度
water: soluble ca.1,430 g/L at at 25 °C
密度
3.13 g/cm3 at at 20 °C (68 °F)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93601.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93601.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93601.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93601.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3