主要文件
1.93600
Supelco
硝酸银
EMPLURA®
别名:
硝酸银(I)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
laboratory grade
形狀:
solid
等級
laboratory grade
蒸汽密度
5.8 (vs air)
產品線
EMPLURA®
形狀
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
密度
4.350 g/cm3
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93600.0027: 25 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3