主要文件
1.93241
Supelco
硫酸铵铁(II)六水合物
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
392.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93241.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93241.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1