主要文件
1.93212
Supelco
二水氯化亚锡(II)
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Tin(II) chloride dihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Sn · 2H2O
CAS号:
分子量:
225.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
等級
ACS reagent
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93212.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93212.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3