主要文件
1.93015
Supelco
甲酸
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Formic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOH
CAS号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
ACS reagent
蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽壓力
44.8 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
1004 °F
expl. lim.
57 %
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI 密鑰
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
包裝
1.93015.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
水污染物質分類(WGK)
WGK 1