產品線
Spectroquant®
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® TOC Cell Test
儲存溫度
2-30°C
一般說明
这些螺旋盖是使用我们的Spectroquant® TOC测试试剂盒114878和114879进行TOC消解的必要设备。 将样品灌装到样品池中后,用金属盖将其密封。然后将样品池倒置并放置在加热块中,以将TOC消解为CO2。如需更多信息,请参见相应的测试说明。
應用
- 质谱法脂质组分析中脂质提取过程中实验室仪器污染的研究。:该研究探讨了在质谱脂质提取过程中使用螺旋帽的影响,强调了潜在的污染风险,并提出了在分析化学环境中最大限度地降低此类风险的方法(Canez et al., 2024)。
- 采用库仑检测器的液相色谱法同时测定血浆氟哌啶醇和还原氟哌啶醇水平的改进灵敏试验。:虽然本文是一项早期研究,但详细介绍了在样品制备阶段使用螺旋盖进行高精度液相色谱的方法,这与化学合成和分析化学息息相关(Hariharan et al., 1989)。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany