Key Documents
17-10520
Sigma-Aldrich
Magna NuCLEAR RIP(交联法)细胞核RNA结合蛋白免疫沉淀试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105331
NACRES:
NA.84
品質等級
一般說明
Magna Nuclear RIP RNA结合蛋白免疫沉淀试剂盒专用于发现和分析各种染色质相关RNA,包括长链非编码RNA、增强子RNA和miRNA。这些染色质作用RNA一般用于调节基因表达,可通过定量逆转录聚合酶链式反应(RT-PCR)、微阵列分析(RIP-芯片)和二代测序(RIP-Seq)技术进行分析。
Nuclear RIP反应既可以使用经甲醛处理、相互作用被固定的染色质(交联法),也可使用未经交联剂处理的染色质(天然法)。虽然这两种方法都用来回收染色质相关RNA,但所用的试剂、方案细节、通常检测的相互作用类型都有差异。交联法捕获的复合物分子量较高,体内互作亲和力一般较弱。相反,天然法捕获的是蛋白编码RNA结合基序与候选RNA直接互作形成的复合物,互作亲和力更强。如对蛋白及蛋白复合物尚未明确了解,一般可同时采用2种方法。
應用
Magna Nuclear RIP(交联法)RNA结合蛋白免疫沉淀试剂盒专用于分析各种染色质相关RNA,包括长链非编码RNA(lncRNA)、增强子RNA和miRNA。
包裝
试剂盒容量:使用交联处理的细胞核裂解物,可进行24次RNA结合蛋白质免疫沉淀检测
成分
10X甘氨酸,10X PBS,核酸分离缓冲液,RIP交联裂解缓冲液,Protein A/G磁珠,Nuclear RIP稀释缓冲液,低盐洗涤缓冲液,高盐洗涤缓冲液,LiCl洗涤缓冲液,TE缓冲液,RIP洗脱缓冲液,10% SDS,0.5 M EDTA,DNA酶I(无RNA酶),DNA酶I补充剂,DNA酶I反应缓冲液,蛋白酶抑制剂复合物III(无动物源成分),RNA酶抑制剂,蛋白酶K
法律資訊
NuCLEAR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2