17-10044
ChIPAb+ CTCF - ChIP经验证的抗体和引物组
clone 1.2.1.5.4, from mouse
别名:
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
登录查看公司和协议定价
所有图片(3)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
推荐产品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
1.2.1.5.4, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
ChIPAb+
Upstate®
技術
ChIP: suitable
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... CTCF(10664)
一般說明
CTCF,也称为CCCTC结合因子,包含11个锌指(ZF)结合域,使其能够结合不同的DNA靶序列和蛋白质。这种多功能蛋白可以用作转录激活因子或阻遏因子。转录阻遏因子,CTCF,可与脊椎动物c-myc基因的启动子结合。它还与PLK和PIM1启动子结合。CTCF可能阻止转录激活因子与增强子结合。CTCF还可充当APP的转录激活因子。它涉及基因调控的不同方面,包括启动子激活或抑制、激素反应性基因沉默、甲基化依赖性染色质绝缘和基因组印迹。该基因中CTCF的突变与浸润性乳腺癌,前列腺癌和Wilms肿瘤有关,这表明CTCF可能起抑癌作用。
对每批、每次的全部ChIPAb+抗体的染色质沉淀进行单独验证。每个ChIPAb+抗体组均包含对照引物(通过qPCR对每个批次进行检测),以在基因座特异性环境下对IP结果进行生物学验证。提供了qPCR方案和引物序列,使研究人员能够在染色质环境中使用我们的抗体时验证ChIP方案。每组还包括阴性对照抗体,以确保ChIP反应的特异性。
ChIPAb+ CTCF组包括CTCF抗体,阴性对照抗体(正常小鼠IgG)和qPCR引物,可扩增人H19内部对照区域的165 bp区域。CTCF和阴性对照抗体以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证与 CTCF相关染色质的沉淀。
ChIPAb+ CTCF组包括CTCF抗体,阴性对照抗体(正常小鼠IgG)和qPCR引物,可扩增人H19内部对照区域的165 bp区域。CTCF和阴性对照抗体以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证与 CTCF相关染色质的沉淀。
特異性
可识别CTCF,Mr ~130 kDa。
免疫原
带His标签的重组蛋白,对应于人CTCF。
應用
染色质免疫沉淀:
使用2 µg正常小鼠IgG或2 µg抗CTCF和Magna ChIP G试剂盒(目录编号17-611)对从HeLa细胞制备的超声染色质(每个IP 1 X 106细胞当量,固定15分钟)进行染色质免疫沉淀。
使用ChIP引物,人H19 ICR作为阳性基因座和代表性的已发表的阴性基因座,通过qPCR验证了CTCF相关DNA片段的成功免疫沉淀(Wendt, K.S., et al., 2008)(请参见图)。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅EZ-Magna ChIP A(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
K562细胞裂解液通过电泳分离,转移至PVDF膜上,并用抗CTCF,克隆1.2.1.5.4(1 μg/mL)进行探测。
使用与HRP偶联的山羊抗小鼠和化学发光检测系统对蛋白质进行可视化(请参见图)。
文献中报道了以下分子量:180 kDa(CTCF-180),130 kDa(CTCF-130),82 kDa(CTCF-82),70 kDa(CTCF-70)。有关更多详细信息,请参见Klenova, E.M., et al, (1997) Nucleic Acids Res. 25, 466–473 and Torrano,V., et al, (2006) Journal of Cell Science 119, 1746-1759) 。
有关更多信息,请参见分子量部分。
使用2 µg正常小鼠IgG或2 µg抗CTCF和Magna ChIP G试剂盒(目录编号17-611)对从HeLa细胞制备的超声染色质(每个IP 1 X 106细胞当量,固定15分钟)进行染色质免疫沉淀。
使用ChIP引物,人H19 ICR作为阳性基因座和代表性的已发表的阴性基因座,通过qPCR验证了CTCF相关DNA片段的成功免疫沉淀(Wendt, K.S., et al., 2008)(请参见图)。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅EZ-Magna ChIP A(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
K562细胞裂解液通过电泳分离,转移至PVDF膜上,并用抗CTCF,克隆1.2.1.5.4(1 μg/mL)进行探测。
使用与HRP偶联的山羊抗小鼠和化学发光检测系统对蛋白质进行可视化(请参见图)。
文献中报道了以下分子量:180 kDa(CTCF-180),130 kDa(CTCF-130),82 kDa(CTCF-82),70 kDa(CTCF-70)。有关更多详细信息,请参见Klenova, E.M., et al, (1997) Nucleic Acids Res. 25, 466–473 and Torrano,V., et al, (2006) Journal of Cell Science 119, 1746-1759) 。
有关更多信息,请参见分子量部分。
ChIPAb+ CTCF组包括CTCF抗体,阴性对照抗体(正常小鼠IgG)&qPCR引物,可扩增人H19内部对照区域的165 bp区域。
品質
染色质免疫沉淀:
使用2 µg正常小鼠IgG或2 µg抗CTCF和Magna ChIP® G试剂盒(目录编号17-611)对从HeLa细胞制备的超声染色质(每个IP 1 X 106细胞当量,固定15分钟)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物人H19 ICR通过qPCR验证了CTCF相关DNA片段的成功免疫沉淀(请参见图)。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIPA(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
使用2 µg正常小鼠IgG或2 µg抗CTCF和Magna ChIP® G试剂盒(目录编号17-611)对从HeLa细胞制备的超声染色质(每个IP 1 X 106细胞当量,固定15分钟)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物人H19 ICR通过qPCR验证了CTCF相关DNA片段的成功免疫沉淀(请参见图)。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIPA(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
標靶描述
~ 130 kDa
注释: 聚(ADP-核糖基)化同工型,C端截短或SUMO化会导致CTCF蛋白在SDS–PAGE上发生可变迁移,这可能会在蛋白质印迹上使CTCF具有不同的分子量。修饰取决于细胞类型和生长条件。
文献报道了以下分子量:180 kDa(CTCF-180),130 kDa(CTCF-130),82 kDa(CTCF-82),70 kDa(CTCF-70)。有关更多详细信息,请参见Klenova,E.M.,et al, (1997) Nucleic Acids Res. 25, 466–473 and Torrano,V,et al, (2006) Journal of Cell Science 119, 1746-1759)。
注释: 聚(ADP-核糖基)化同工型,C端截短或SUMO化会导致CTCF蛋白在SDS–PAGE上发生可变迁移,这可能会在蛋白质印迹上使CTCF具有不同的分子量。修饰取决于细胞类型和生长条件。
文献报道了以下分子量:180 kDa(CTCF-180),130 kDa(CTCF-130),82 kDa(CTCF-82),70 kDa(CTCF-70)。有关更多详细信息,请参见Klenova,E.M.,et al, (1997) Nucleic Acids Res. 25, 466–473 and Torrano,V,et al, (2006) Journal of Cell Science 119, 1746-1759)。
外觀
形式:纯化
抗-CTCF,(小鼠单克隆IgG1κ。一个小瓶,包含50 μg蛋白G纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH值7.4,150 mM NaCl)和0.05%叠氮化钠的缓冲液中,然后添加甘油至30%。储存于-20°C。
正常小鼠IgG。两个小瓶,包含25 µg纯化IgG,溶于25 µL储存缓冲液(含0.1%叠氮化钠)中。储存于-20°C。
ChIP引物,人H19 ICR。一个小瓶,包含75 μL 5 μM人H19内部对照区域特异性引物。储存于-20°C。
对于:CCC ATC TTG CT GACC TCAC
REV: AGA CCT GGG ACG TTT CTG TG
正常小鼠IgG。两个小瓶,包含25 µg纯化IgG,溶于25 µL储存缓冲液(含0.1%叠氮化钠)中。储存于-20°C。
ChIP引物,人H19 ICR。一个小瓶,包含75 μL 5 μM人H19内部对照区域特异性引物。储存于-20°C。
对于:CCC ATC TTG CT GACC TCAC
REV: AGA CCT GGG ACG TTT CTG TG
分析報告
对照
包括阴性对照小鼠IgG抗体和人H19 ICR特异性引物。
包括阴性对照小鼠IgG抗体和人H19 ICR特异性引物。
法律資訊
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Cohesin promotes HSV-1 lytic transcription by facilitating the binding of RNA Pol II on viral genes.
Xin Li et al.
Virology journal, 18(1), 26-26 (2021-01-25)
Herpes Simplex Virus type I (HSV-1) is a large double-stranded DNA virus that enters productive infection in epithelial cells and reorganizes the host nucleus. Cohesin, a major constituent of interphase and mitotic chromosomes comprised of SMC1, SMC3, and SCC1 (Mcd1/Rad21)
Kavi Mehta et al.
PLoS pathogens, 11(4), e1004763-e1004763 (2015-04-16)
Human papillomaviruses infect stratified epithelia and link their productive life cycle to the differentiation state of the host cell. Productive viral replication or amplification is restricted to highly differentiated suprabasal cells and is dependent on the activation of the ATM
John K Eykelenboom et al.
The Journal of cell biology, 218(5), 1531-1552 (2019-03-13)
When human cells enter mitosis, chromosomes undergo substantial changes in their organization to resolve sister chromatids and compact chromosomes. To comprehend the timing and coordination of these events, we need to evaluate the progression of both sister chromatid resolution and
Diane Frankel et al.
iScience, 25(2), 103757-103757 (2022-02-05)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare genetic disorder, in which an abnormal and toxic protein called progerin, accumulates in cell nuclei, leading to major cellular defects. Among them, chromatin remodeling drives gene expression changes, including miRNA dysregulation. In our