主要文件
1.70363
Supelco
钛ICP标准品
traceable to SRM from NIST (NH₄)₂TiF₆ in H₂O 1000 mg/l Ti Certipur®
别名:
钛ICP标准标准液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg Ti in water
技術
ICP: suitable
pH值
3.5 (20 °C in H2O)
密度
1.000 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
钛ICP标准品可用作校准标准品,用于通过电感耦合等离子体(ICP)技术测定土壤和沉积物样品中的钛浓度。
分析報告
1000 mg/L 钛的水溶液,由高纯度 (NH4)2TiF₆和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2