主要文件
1.70320
Supelco
锗ICP标准品
traceable to SRM from NIST (NH₄)₂GeF₆ in H₂O 1000 mg/l Ge Certipur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Ge in H2O
技術
ICP: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.000 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
  • 重金属环境监测:锗ICP标准品在土壤天然放射性和(类)金属含量的初步筛查中发挥着至关重要的作用,特别是在退役工业场地周围。该应用强调了高纯度锗标准品在环境健康研究中的重要性,确保社区安全和监管合规性(Huang et al., 2022)。
  • 碘分析方法的改进:AOAC官方碘方法2012.15在ICP-MS分析中通常使用锗作为内标,其可靠性强调了标准品在提高生物制药应用中方法准确性方面的作用。这种改进对于确保药品的质量和安全至关重要(Hieda et al., 2022)。
  • 光化学蒸气产生的研究进展:研究了钴/氯离子与气液界面在锗氢化物生成过程中的协同效应,展示了锗ICP标准品在开发新型分析技术中的应用。该方法为复杂基质中的痕量金属分析提供了一种更有效、更灵敏的方法(Yu et al., 2022)。
  • 血清锂定量:锗ICP标准品是通过电感耦合等离子体质谱法定量血清锂的标准添加法的关键。这项技术对于临床生物化学中监测锂的治疗水平至关重要,展示了该标准品在临床诊断中的作用(Fan et al., 2022)。
  • 环境水分析:采用氢化物发生和ICP-MS/MS法对环境水中锗的形态进行了分析,证实了锗ICP标准品在环境科学中的实用性。这种方法有助于准确、灵敏地测定锗水平,这对于评估污染及其生态影响至关重要(Garcia-Figueroa et al., 2021)。
分析報告
1000 mg/l Ge的水溶液,由高纯度(NH4)2GeF6和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2