主要文件
1.67528
Supelco
PVDF Dip Tube
for sulphuric acid in 25L canisters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122409
NACRES:
NB.51
产品名称
Dip Tube (PVDF) for sulphuric acid in 25 L canisters,
儲存溫度
no temp limit