Key Documents
16-662
Sigma-Aldrich
Magna ChIP® 蛋白G磁珠
Recombinant Protein G covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein G beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
别名:
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic G beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
品質等級
包裝
pkg of 1 mL
製造商/商標名
Magna ChIP®
粒徑
~3 μm
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
重组蛋白G与磁珠共价结合。 这些微珠为用户提供了一种快速,可重现和有效的试剂,可用于收集用于染色质免疫沉淀(ChIP)分析的免疫复合物。 与常规的蛋白G琼脂糖珠相比,蛋白G磁珠显著减少了对目标免疫复合物的处理时间和机械应激。
應用
与磁珠共价结合并用于染色质免疫沉淀(ChIP分析)的重组蛋白G。与琼脂糖珠相比,这些蛋白G珠为用户提供了一种更快速,可重现&高效试剂来收集免疫复合物。
每个ChIP应用使用20 µL微珠混悬液。 包括用于50次沉淀反应的足量试剂。 在通过快速涡旋移液之前,将微珠彻底分散。
用于检测/量化:蛋白G
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
使用HeLa核提取物和Magna ChIP® A试剂盒(目录#17-610)通过染色质免疫沉淀(ChIP)进行常规评估。
外觀
液体混悬液。 以含0.01%吐温®-20和0.09%叠氮化钠的磷酸盐缓冲液(pH值7.4)中的磁珠浆液形式提供。
儲存和穩定性
自发货之日起在2-8°C下可稳定保存1年。 不得冷冻。
法律資訊
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2