共軛
CY5 conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
物種活性
vertebrates
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer/pThr)
一般說明
该抗体可识别有丝分裂期间磷酸化的多种蛋白质。
细胞由间期向有丝分裂期的进展涉及细胞结构和活性的改变。由 G2向M 期的转变受到M期促进因子(或称MPF)的诱导。在M期,许多蛋白由MPF直接磷酸化,或由MPF激活的激酶间接磷酸化。这些M期磷蛋白(MPP,或MPHOSPH)使得间期结构分解,并产生M期酶促活性和结构。此外,该蛋白也称为叉头相关蛋白FKHL16或肝细胞核因子3 叉头同源物11。
特異性
识别磷蛋白(如MAP2、HSP70、cdc25和DNA 局部异构酶IIα)中存在的磷酸化表位(磷酸化[Ser/Thr]Pro),在有丝分裂开始时这些磷蛋白大多数发生磷酸化。 MPM-2识别的磷蛋白的数目因物种和细胞类型而异。
免疫原
有丝分裂人HeLa细胞裂解液
應用
抗磷酸化Ser/Thr-Pro MPM-2抗体(Cy5偶联物)是一种用于检测磷酸化Ser/Thr-Pro(也称为有丝分裂蛋白#22)的小鼠单克隆抗体&已在IF、WB、ICC中进行了测试。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对秋水仙胺处理的HeLa 细胞裂解液进行了常规评估。
外觀
100μg Cy5偶联的小鼠IgG1,溶于200μl 含1% BSA、0.05% 吐温®-20、0.05% 叠氮化钠的PBS中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自发货之日起在4°C下可保存1年
分析報告
对照
秋水仙胺处理HeLa细胞裂解液
秋水仙胺处理HeLa细胞裂解液
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Nature communications, 7, 10256-10256 (2016-01-08)
Imaging flow cytometry combines the high-throughput capabilities of conventional flow cytometry with single-cell imaging. Here we demonstrate label-free prediction of DNA content and quantification of the mitotic cell cycle phases by applying supervised machine learning to morphological features extracted from
Nature communications, 5, 5685-5685 (2014-12-09)
Exit from mitosis is controlled by silencing of the spindle assembly checkpoint (SAC). It is important that preceding exit, all sister chromatid pairs are correctly bioriented, and that residual catenation is resolved, permitting complete sister chromatid separation in the ensuing