主要文件
16-103
Sigma-Aldrich
磷酸酪氨酸抗体,克隆4G10®,生物素偶联物
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
别名:
4G10 Biotin Antibody, Biotinylated Anti-Phosphotyrosine, Clone 4G10 Anti-Phosphotyrosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
biotin conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4G10®, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr)
基因資訊
human ... PID1(55022)
一般說明
一些酪氨酸残基可被蛋白激酶标记为磷酸基团(磷酸化)。(它在磷酸化状态下被称为磷酸酪氨酸。)酪氨酸磷酸化被认为是信号转导和酶活性调节中的关键步骤之一。抗-磷酸酪氨酸抗体的出现是信号转导研究中的重要事件之一。在抗-磷酸酪氨酸抗体出现之前,蛋白质和酶的酪氨酰磷酰化是通过危险且耗时的放射性实验进行研究的。抗-磷酸酪氨酸抗体通常是对目标蛋白进行免疫沉淀后用于western blot,以对蛋白的酪氨酰磷酸化进行测量。抗-磷酸酪氨酸抗体也被直接用于细胞裂解液中,以对响应各种治疗方法的酪氨酸磷酸化水平整体变化进行检查。
描述
磷酸酪氨酸单克隆抗体,克隆4G10 (货号05-321),与生物素交联。。
磷酸酪氨酸单克隆抗体,克隆4G10(货号05-321),与生物素交联。
特異性
识别来自全部物种的酪氨酸磷酸化蛋白。
预期与大鼠和小鼠发生交叉反应。
免疫原
磷酸酪胺-KLH。
應用
免疫沉淀:
4 μg先前批次与链霉亲和素、琼脂糖偶联物(货号16-126)联合使用,可免疫沉淀EGF刺激的A431细胞裂解物中含磷酸酪氨酸的蛋白。
注意:为了保存磷酸酪氨酸,可向裂解缓冲液中加入0.2 mM原钒酸钠。
免疫细胞化学
5-10 μg/mL的先前批次对用乙醇:乙酸[1:1]固定、EGF刺激的A431细胞进行的免疫染色呈阳性。
应用说明
可用于生物素偶联物具有优势的应用,例如WB和IC。
研究子类别
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
磷酸酪氨酸抗体(克隆4G10,生物素偶联物)可检测所有物种的酪氨酸磷酸化蛋白。 这种独特的单克隆抗体发表在同行评审的期刊上,经验证可用于IC、IP、WB。
品質
通过蛋白质印迹法对EGF处理的A431裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg经EGF处理的A431裂解液中检测到酪氨酸磷酸化蛋白。
標靶描述
取决于能检测到的酪氨酸磷酸化蛋白的分子量。
外觀
含0.05%叠氮化钠的PBS。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自发货之日起可在2-8°C保存9个月。注:不可冷冻。为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
过钒酸盐处理的人A431细胞提取物或EGF处理的人A431细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Replication stress induces micronuclei comprising of aggregated DNA double-strand breaks.
Xu B, Sun Z, Liu Z, Guo H, Liu Q, Jiang H, Zou Y, Gong Y, Tischfield JA, Shao C
Testing null
H Nishizumi et al.
The Journal of experimental medicine, 187(8), 1343-1348 (1998-05-23)
B cells from young lyn-/- mice are hyperresponsive to anti-IgM-induced proliferation, suggesting involvement of Lyn in negative regulation of B cell antigen receptor (BCR)-mediated signaling. Here we show that tyrosine phosphorylation of FcgammaRIIB and CD22 coreceptors, which are important for
Sandra Odom et al.
The Journal of experimental medicine, 199(11), 1491-1502 (2004-06-03)
A role for Lyn kinase as a positive regulator of immunoglobulin (Ig)E-dependent allergy has long been accepted. Contrary to this belief, Lyn kinase was found to have an important role as a negative regulator of the allergic response. This became
Eivind F Finne et al.
The Biochemical journal, 379(Pt 1), 39-46 (2003-12-25)
Ephrins are ligands for the Eph receptor tyrosine kinases, which play important roles in patterning nervous and vascular systems. Ephrin-A1 is a glycosylphosphatidylinositol-anchored ligand that binds to the EphA receptor tyrosine kinases. In the present study, we have identified a
Yasuko Furumoto et al.
The Journal of biological chemistry, 279(47), 49177-49187 (2004-09-10)
The high affinity IgE Fc receptor (FcepsilonRI) beta chain functions as a signal amplifier and has been linked to atopy, asthma, and allergy. Herein, we report on a previously unrecognized negative regulatory role for the nonconventional beta chain immunoreceptor tyrosine-based