主要文件
1.59267
Supelco
Metanil yellow
pH indicator, Reag. Ph Eur
别名:
Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14N3NaO3S
CAS号:
分子量:
375.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
209-608-2
NACRES:
NA.21
产品名称
Metanil yellow, Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
顏色
brownish-yellow
pH值
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
25 g/L
體積密度
330 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)N=Nc2ccc(cc2)Nc3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2