主要文件
1.59002
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for LC/MS, LiChrosolv®, contains 0.1% (v/v) formic acid
别名:
乙腈 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
4124158
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116004
NACRES:
NA.03
技術:
LC/MS: suitable
應用:
general analytical
bp:
81.6 °C/1,013 hPa
蒸汽壓力:
97 hPa ( 20 °C)
产品名称
含0.1%(v / v)甲酸的乙腈, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
蒸汽壓力
97 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
LiChrosolv®
形狀
liquid
expl. lim.
3.0-17 % v()
濃度
0.095-0.105 % (v/v)
技術
LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C (-50.3 °F)
轉變溫度
flash point 2 °C
溶解度
water: soluble
密度
0.782 g/mL at 25 °C
正離子痕跡
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.05 ppm
Fe: ≤0.05 ppm
K: ≤0.025 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Na: ≤0.25 ppm
應用
general analytical
形式
mixture
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosolv® hypergrade(一系列针对 LC-MS 适用性特别优化和测试的溶剂)是最合适快速色谱和 LC-MS 检测的。LiChrosolv® hypergrade 溶剂满足现代 LC-MS 电离方法(ESI/APCI –正负模式)的所有要求。由于离子背景和离子抑制水平低,LiChrosolv® hypergrade 溶剂确保了高重现性和高电离效率。
應用
含 0.1%(v/v)甲酸的 LiChrosolv® 高纯度乙腈用作 LC-MS/MS 梯度洗脱多肽的流动相溶剂。
该产品还用于开发分析大麻中加州农药清单的方法。
特點和優勢
  • 经 0.2 µm 过滤器微过滤
  • 保留时间范围最大,因此应用范围最广
  • 最高纯度和最低信噪比,因此分析可靠性有保障
  • 最佳的批次一致性,因此能节省时间和成本,避免重复分析
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
閃點(°C)
2 °C - (refers to pure substance)
访问文档库
The cGMP system in normal and degenerating mouse neuroretina: New proteins with cGMP interaction potential identified by a proteomics approach
Rasmussen M, et al.
Journal of Neurochemistry, 157(6), 2173-2186 (2021)