主要文件
1.52002
Supelco
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 3 mm HPLC Column
别名:
Chromolith® FastGradient RP-18 封端50-3 HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Chromolith® RP-18封端, L × I.D. 50 mm x 3 mm HPLC column
材料
PEEK column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Chromolith®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
18% Carbon loading
參數
200 bar pressure
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
5 cm × 3 mm
基質
monolithic silica
基質活性組
C18 bonding phase
孔徑
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Chromolith®色谱柱由具有特征性双峰孔结构的硅胶整体制成。
Chromolith® FastGradient RP-18封端50-3柱具有直径2 μm的大孔隙,色谱柱效率超过80,000塔板/米。中孔为13 nm(130 Å),表面修饰物为带有完整封端的十八烷基硅烷。Chromolith® FastGradient Rp-18封端50-3柱属于USP L1类。柱效率可与5μm粒径全孔隙颗粒柱相媲美。Chromolith® FastGradient RP-18封端50-3柱非常适用于LC-MS应用。
柱长50 mm,内径3 mm,是所有HPLC和UHPLC系统的快速分离的不二之选。
这种突破性硅胶整体以其独特的大孔和中孔结构组合实现了以下功能:
  • 在极低的柱背压下实现快速分离
  • 具有高容忍度基质,简化工作流程,同时省时省钱
  • 延长柱使用寿命,实现成本节约
  • 连接柱、流动梯度及使用粘度较高的移动相
推荐保护柱为:
Chromolith® RP-18封端5-3保护小柱(3件)[1.52005]和Chromolith®保护小柱支架5 mm x 3 mm [1.52004]。
支架和保护小柱也可作为保护小柱套装提供。[1.52008].
Chromolith®柱耦合器可通过串联多个柱(高达100,000板/柱)来显著提高Chromolith®柱的分离效率。[1.51467].
了解更多:
宣传册:在任何系统上快速完成您的分离操作。Chromolith®硅胶整体HPLC柱
所有Supelco HPLC柱,包括Chromolith®整体柱,与所有HPLC和UHPLC仪器完全兼容。
Supelco HPLC产品:所有LC仪器的最佳选择
應用
  • Analytical Method Development, Validation and Forced Degradation Study of Dapagliflozin by RP-HPLC: 本研究利用Kromasil® C8 HPLC色谱柱,证明了色谱柱在制药应用中的稳健性——特别是对糖尿病药物达格列净的详细分析方面。这项研究证明这种色谱柱可有效处理药物稳定性测试所必需的复杂降解研究(Chaudhari et al., 2023)。
  • Determination of Olmesartan in Bulk and Pharmaceutical Dosage Forms: 本研究概述了Kromasil® C8色谱柱如何用于奥美沙坦高通量定量测定,证明这一色谱柱在散装和剂型分析中的精度和可重现性。该方法对于制药生产中的质量控制至关重要 (Agrawal et al., 2023)。
  • Quantification of a New Antifungal Drug Based on 1,3,4-Thiadiazole by HPLC-ESI/MS: 本研究主要探索了Kromasil® C8 色谱柱的高分辨率和灵敏度,着重开发和验证了一种定量新型抗真菌化合物的方法——这对于药物开发和治疗监测都至关重要 (Sipkina et al., 2022)。
分析報告
外观:通过测试
压力: ≤ 15 bar
性能(蒽)
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 80000
容量系数(蒽):3,6 - 4,6
拖尾因子(USP):0,90 - 1,30 %
选择性
分离因子(蒽/孕酮):2.30 - 2.60
法律資訊
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
访问文档库
商品
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.