产品名称
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART™ 75-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Superspher®
特點
endcapped: no
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
7.5 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
4 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱
Superspher® RP-select B是一种高度可重复性经传统生产的球形硅胶载体,具有反相特性和C-8相的疏水性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。粒径为4µm的高性能二氧化硅载体可获得出色的压力/分离性能比。这种吸附剂被装入LiChroCART 75-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
應用
- 筛选、库辅助鉴定和验证定量血浆中23种苯二氮卓类药物、氟马西尼、扎来普隆、唑吡坦和佐匹克隆:这项研究证明了液相色谱/质谱联用大气压化学电离技术在筛选和定量血浆中各种化合物中的应用,利用了Superspher 60 RP-select B柱的高分辨率能力(Kratzsch等人,2004年)。
- 筛选、库辅助鉴定和验证定量血浆中十五种抗精神病药及其三种代谢物:采用液相色谱/质谱联用大气压化学电离技术,这项研究利用Superspher 60 RP-select B检测和定量血浆中的抗精神病药,展示了其在药物和临床研究中的效用(Kratzsch等人,2003年)。
- 验证的血浆中奥卡西平及其活性二氢代谢物10-羟基卡巴氮平定量测定法:这项研究强调了该柱在大气压化学电离液相色谱/质谱联用治疗药物监测中的应用,反映了其在临床药理学中的精确性和可靠性(Maurer等人,2002年)。
分析報告
压力: ≤ 50 bar
理论板数(N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 85000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.4
容量系数(1,2-苯并蒽): ≥ 2.5
理论板数(N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 85000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.4
容量系数(1,2-苯并蒽): ≥ 2.5
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany