产品名称
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L10
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
標籤範圍
6.6% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
Cyano (CN) bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱
LiChrospher® CN具有极性和疏水性,因此在正相应用中可以用作LiChrospher Si 60的极性较小的替代品,在反相应用中可以作为 LiChrospher RP-8的疏水性较小的替代品。该吸附剂包装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC系统的连接是通过使用 manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析報告
压力: ≤ 65 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 40000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量系数(2-硝基甲苯):0.5 - 1.5
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 40000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量系数(2-硝基甲苯):0.5 - 1.5
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany