产品名称
LiChrospher® RP-select B (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
標籤範圍
11.5% Carbon loading
參數
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrospher® RP-select B 是一个通用的用传统方法生产的球形硅胶载体,具有反相特性和C-8相的疏水性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。该吸附剂装在 Hibar 100-4.6 HPLC 柱中。在安装LiChroCART 4-4保护柱时,必须使用保护柱支架1.51487。
應用
- Simultaneous quantification of delta-9-THC, THC-acid A, CBN and CBD in seized drugs using HPLC-DAD: 本研究采用二极管阵列检测高效液相色谱法 (HPLC-DAD),使用 LiChrospher® RP-select B 色谱柱有效分离和定量法医检材中的大麻素,重点介绍了其在法律和法医环境中的应用 (Ambach et al., 2014)。
- Structural characterization of stress degradation products of Darunavir: 本研究采用 LC-MS/MS 和 HPLC,强调了 LiChrospher® RP-select B 色谱柱在 HIV 药物稳定性分析中的实用性——这对于确保药物安全性和有效性至关重要(Rao et al., 2014)。
- RP-HPLC separation and characterization of unknown impurities of Darunavir: 本研究展示了色谱柱在鉴别和定量 HIV 蛋白酶抑制剂杂质方面的作用,有助于制药行业的质量控制措施 (Nageswara Rao et al., 2013)。
- 离子对色谱法定量尿液中的解磷定: 在生物医学环境中,LiChrospher® RP-select B 色谱柱用于监测临床环境中的治疗剂,支持患者治疗方案(John et al., 2012)。
- 液相色谱/电喷雾串联质谱法测定头孢呋辛: 该分析方法使用 LiChrospher® RP-select B 色谱柱精确监测血浆中的药物 ,有助于临床药理学中的药代动力学研究(Partani et al., 2010)。
分析報告
压力: ≤ 90 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.0
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.0
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany