主要文件
1.50448
Supelco
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
别名:
两性离子亲水相互作用液相色谱HPLC柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
产品名称
SeQuant® ZIC-HILIC 3.5µm,200Å 150 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L114
產品線
SeQuant®
特點
endcapped: no
參數
550 bar pressure
70 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
15 cm × 2.1 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
ZIC-HILIC bonding phase
粒徑
3.5 μm
孔徑
200 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant® ZIC®-HILIC色谱柱旨在保留和分离所有类型的极性和亲水化合物,实现高选择性和可重复性的稳健色谱。 硅基ZIC®-HILIC吸附剂具有由高极性永久两性离子组成的键合固定相。1:1的两性离子电荷平衡有利于分离选择性,使得ZIC®-HILIC柱整体呈中性,但具有微弱而重要的离子相互作用。在方法开发过程中,ZIC®-HILIC色谱柱的选择性调整是由与pH无关的永久两性离子促进的,从而确保在洗脱液优化过程中只有分析物(而不是色谱柱)受到影响。200 Å的孔径使该色谱柱非常适合在HILIC条件下分离小极性分子。色谱柱尺寸为150 mm长x 2.1 mm ID,非常适合使用UHPLC或优化的HPLC仪器分离极性化合物,从而提供低驻留体积。由于良好的保留和强大的性能,SeQuant® HILIC色谱柱在世界各地的许多实验室中广受欢迎。例如,美国食品和药物管理局(FDA)推荐SeQuant® ZIC®-HILIC用于分析三聚氰胺及相关物质。SeQuant® HILIC色谱柱具有稳定性和低流失率。这些特点使它们特别适用于LC-MS应用,其中高底噪会导致信号抑制和定量测量干扰,同时也会增加仪器磨损。它们的高稳定性使得这些高性能的HILIC色谱柱对于传统的HPLC应用也很有吸引力。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南 手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
  • 微孔有机物网络和二氧化硅复合材料的点击后合成:研究介绍了SeQuant ZIC-HILI色谱柱在混合模式色谱法中的应用,尤其是在可提高反相和亲水相互作用色谱性能的复合材料合成中的应用。这种方法对于先进药物化合物分析和生物分子分离技术非常重要(Sun HF et al., 2023)。
  • 亲水相互作用液相色谱中体积测定方法和标记物的评估:研究重点关注ZIC-HILIC柱测定体积的精度,改进了药物方法的开发,为高分辨率质谱应用打下基础(Redon L et al., 2023)。
  • 浆果汁多酚含量的测定:利用SeQuant ZIC-HILIC柱技术进行全面的二维液相色谱分析,这对于食品安全和质量评估中的复杂样品分析至关重要(Arena K et al., 2023)。
  • 中草药茶中亚硫酸盐的简单灵敏测定:研究重点介绍了SeQuant ZIC-HILIC柱在超高效液相色谱-串联质谱中的稳健性能,可以确保草药产品的安全性并且符合严格的健康标准(Yang L et al., 2022)。
分析報告
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 90000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany