主要文件
1.50141
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
别名:
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 4-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Purospher®
特點
endcapped: no
包裝
10 pak of
標籤範圍
18.5% Carbon loading
參數
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
柱長度 × 內徑
0.4 cm × 4 mm
表面積
500 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
90 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HPLC guard column
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany