Key Documents
1461-90005
Millipore
NovaSeptum®精确取样注射器
Accurate Volume Application; 5mL
别名:
General sampling, Accurate Volume application, 5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
材料
polycarbonate syringe (medical grade)
polyethylene bag (drainage)
silicone syringe (platinum-cured)
silicone tubing (medical grade, platinum-cured)
syringe (with medical silicone fluid)
品質等級
針尺寸
1.0 mm
無菌
sterile
包裝
pkg of 5 mL
製造商/商標名
NovaSeptum®
參數
-80-134 °C max. temp. (-112-273 °F) (5mL)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
雜質
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
接頭
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在当今的生物制药市场中,制造工艺中每一步的产品取样都至关重要。一个不精确或假阳性的结果可能会导致隔离检疫以及重复分析。
而在使用了NovaSeptum®精确取样注射器后,污染不再是一个威胁。作为无菌过程的理想选择,该产品采用创新性的封闭式设计确保您的样品与取样点分离。NovaSeptum®紧凑、无死角的设计有助于节约宝贵的样品。
各种标准和定制接头保证可采集任意位置的样品。这些高纯度取样装置适用于无菌检测、内毒素检测、化学分析、pH分析、发酵应用和需要对蛋白质、复合碳水化合物或小分子具有极低亲和力的应用。袋子包装,方便保存和悬挂。
應用
无菌试验、热原试验、内毒素试验、化学分析、pH值分析和发酵应用
準備報告
灭菌方法
根据ISO 11137 TIR No.27,β辐照(电子束)最低25 kGy
其他說明
请参见动物来源声明
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany