主要文件
14-576
Sigma-Aldrich
人重组组蛋白H2A.X蛋白,100 µg
Recombinant human Histone H2A.X for use as a substrate in in vitro enzymatic reactions, such as phosphorylation at Ser139 by Rsk1 or MSK1.
别名:
H2AX, Histone H2AX
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
分子量
Mw ~15 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠杆菌生产
重组人组蛋白H2A.X
應用
用作体外酶促反应的底物,比如Rsk1或MSK1催化的Ser139位点磷酸化。
品質
已通过组蛋白H2A.X磷酸化的常规评估。
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1