主要文件
14-526-M
Sigma-Aldrich
Met蛋白,活性,10 0
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Met residues 974-end, for use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 50 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
N-末端带有His6标签的重组人Met残基974-末端
产品来源:由杆状病毒在Sf21昆虫细胞中表达获得
應用
研究子类别
肥胖症
代谢紊乱
骨质疏松症
关节炎
研究类别
代谢
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白质靶标:Met
靶标亚家族:TK
包裝
2瓶,每瓶5 μg
也提供250 μg的规格(2x125μg)-订购250 μg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-526M。
品質
通过KKKSPGEYVNIEFG的磷酸化进行常规评估
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。