expressed in E. coli
expressed in BL21 DE3 cells
產品線
Upstate®
形狀
liquid
比活性
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
8580 U/mg
儲存期限
1 yr
分子量
Mw 40.7 kDa
純化經由
chromatography
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
溶解度
water: soluble
登錄號
(FUNCTION: SwissProt: P17612 # Phosphorylates a large number of substrates in the cytoplasm and the nucleus. )
NM_002730.3
NCBI登錄號
UniProt登錄號
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... PRKACA(46909581)
一般說明
研究领域:细胞信号传导
产品来源:大肠杆菌BL21 (DE3) pLysS细胞表达的重组人全长PKA,催化亚基α型,未标记蛋白激酶A(PKA)是一种丝氨酸蛋白激酶和异四聚体全酶,靶向丝氨酸和苏氨酸残基。
产品来源:大肠杆菌BL21 (DE3) pLysS细胞表达的重组人全长PKA,催化亚基α型,未标记蛋白激酶A(PKA)是一种丝氨酸蛋白激酶和异四聚体全酶,靶向丝氨酸和苏氨酸残基。
重组人全长PKA,催化亚基型α,未标记
生化/生理作用
蛋白质靶标:PKA;亚家族靶标:AGC。蛋白激酶是参与真核细胞信号传导网络的重要蛋白。在Hedgehog响应细胞中,PKA通过影响Hedgehog通路信号传导来调节增殖和命运决定,发挥重要作用。PKA有无数与粘附或迁移有关的靶标。
包裝
也提供250 µg的规格-订购250 µg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-440M。
另提供10 μg装和散装形式
品質
通过体外Kemptide底物的磷酸化进行常规评估
標靶描述
PKA
聯結
替代:14-114
外觀
磷酸纤维素P11色谱法
儲存和穩定性
在-70°C下保存1年
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Prokaryotic expression of catalytic subunit of adenosine cyclic monophosphate-dependent protein kinase.
Yonemoto, W M, et al.
Test, 200, 581-596 (1991)
Dana Yoo et al.
The Journal of biological chemistry, 278(25), 23066-23075 (2003-04-10)
The Kir1.1 (ROMK) subtypes of inward rectifier K+ channels mediate potassium secretion and regulate sodium chloride reabsorption in the kidney. The density of ROMK channels on the cortical collecting duct apical membrane is exquisitely regulated in concert with physiological demands.