無菌
aseptically filled
形狀
plate (ready-to-use)
特點
ready-to-use
包裝
single packed of 20 units
製造商/商標名
HYCON®
pH值
7.1 ( in H2O)
mp
>95 °C
應用
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
相容性
stand alone
儲存溫度
2-25°C
適合性
molds
yeasts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
接触玻片YM的开发是为了简单而灵活地对平坦和弯曲表面进行微生物监测。每个接触玻片单独密封在由PET制成的透明和柔性主背衬膜中,并提供25 cm2的方形表面。孟加拉红氯霉素琼脂是用于计数酵母菌和霉菌的选择性培养基。将氯霉素、链霉素和孟加拉红纳入抑制细菌生长的选择剂。孟加拉红还限制了快速生长的霉菌菌落的大小和高度,从而通过防止过度生长来促进对缓慢生长真菌的检测。
應用
接触玻片YM设计用于测定干燥、消毒表面以及生产线受控洁净室环境(即食品和饮料以及非无菌和最终灭菌药品)中人员的酵母菌和霉菌计数。
法律資訊
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2