主要文件
126705-M
Millipore
抗白蛋白兔pAb
liquid, Calbiochem®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
生物源
rabbit
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
物種活性
chicken
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
同型
IgG
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
chicken ... Alb(396197)
一般說明
兔多克隆抗白蛋白可重新识别约45 kDa的卵清蛋白。通过免疫电泳表现出针对鸡蛋白蛋白的单一arc。经验证可用于免疫沉淀。
硫酸铵纯化的兔多克隆抗体。识别〜45 kDa卵清蛋白。
识别~45 kDa卵清蛋白。
  • 抗体靶基因符号:ALB
  • 靶标异名:ALB1,白蛋白,白蛋白1,白蛋白异构体1,白蛋白异构体2,白蛋白异构体3,Albza,DKFZp779N1935,PRO0883,PRO0903,PRO1341,SA,血清白蛋白,血清白蛋白链A,血清白蛋白前体
  • Entrez基因名称:白蛋白
  • Hu Entrez ID:213(有关抗体:126584507313
  • Mu Entrez ID:11657
  • Rat Entrez ID:24186
  • 免疫原
    纯化鸡白蛋白
    鸡蛋
    警告
    毒性:标准处理(A)
    外觀
    PBS中。
    重構
    初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
    其他說明
    通过免疫电泳表现出针对鸡蛋白蛋白的单一arc。合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。