主要文件
125148-M
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.2 mL, prepacked column
别名:
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.2ml
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
ligand
(Carboxyethyl)
品質等級
材料
polypropylene housing
產品線
Fractogel®
形狀
prepacked column
參數
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
柱內徑 × 長度
5 mm × 10 mm
容積
0.2 mL
基質活性組
Methacrylate
平均粒徑
40-90 μm
容量
~100 mL, resin binding capacity
應用
mAb
recombinant protein
vaccine development
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
5 x 10 mm
法律資訊
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany