主要文件
12-425
Sigma-Aldrich
Acetyl-Histone H3 Peptide
Lys14, biotin conjugate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
product name
乙酰组蛋白H3(Lys14)多肽,生物素标记,
生物源
synthetic
品質等級
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
基因資訊
human ... H3F3B(3021)
外觀
冻干粉末
儲存和穩定性
在-20°C下可保存2年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1