Key Documents
1.18389
Supelco
Sulfate Test Kit, colorimetric
25-300 mg/L (SO₄²⁻), MQuant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
硫酸盐测试, colorimetric, 25-300 mg/L (SO42-), for use with MCOLORTEST®
特定分析物
sulfate
品質等級
測量範圍
25-300 mg/L (SO42-)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
MQuant™硫酸盐测试(原MColortest™)用于硫酸盐的测定:
  • 地下水和地表水
  • 饮用水和矿泉水
  • 废水
    该测试不适用于海水。
    方法
    硫酸盐离子与碘酸钡反应,在此过程中释放出碘酸离子。它们将单宁氧化成棕红色的化合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量硫酸盐浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。 色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
方法:采用色盘型比色器进行比色 25 - 50 - 75 - 100 - 130 - 160 - 190 - 240 - 300 mg/l SO MQuant®
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
147.2 °F
閃點(°C)
64 °C