Key Documents
1.18312
Supelco
四正丁基硫酸氢铵
for ion pair chromatography LiChropur
别名:
四正丁基硫酸氢铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H37NO4S
CAS号:
分子量:
339.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
251-068-5
NACRES:
NB.21
品質等級
化驗
≥99% (acidimetric)
技術
ion pair chromatography: suitable
損耗
≤2 loss on drying, 120°C, vacuum
透射率
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH值
≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-174 °C
體積密度
650 kg/m3
適合性
passes test for identity (IR)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四丁基硫酸氢銨常用作色谱分析中的离子对试剂和离子相互作用试剂(IIR)。
應用
四丁基硫酸氢銨可用作:
  • RP-HPLC法测定合成肽中乙酸(AA)和三氟乙酸(TFA)的离子相互作用试剂 (AA) 。
  • 离子对萃取(IPE)中的离子对试剂。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
348.1 °F - closed cup
閃點(°C)
175.6 °C - closed cup