Key Documents
1.17236
Supelco
Fluoride Test, photometric
photometric, 0.02-2.00 mg/L (F-), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
氟化物测试预装试剂, photometric, 0.02-2.00 mg/L (F-), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 250 tests
特定分析物
fluoride
測量範圍
0.02-2.00 mg/L (F-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (SPADNS method (As free))
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法, SPADNS (无砷) 0.02 - 2.00 mg/l Fˉ Spectroquant®
氟离子与无砷的红色锆染料溶液的一部分发生反应,形成无色络合物,进而导致红色漂白(SPADNS 方法)。随后用光度法测定未消耗的锆染料溶液的浓度。该方法类似于APHA 4500-F- D。
该Spectroquant® 比色池测试包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1