主要文件
1.16835
Supelco
TLC铝板,硅胶60
pkg of 50 sheets, sheet L × W 5 cm × 10 cm, aluminum support
别名:
铝背衬硅胶60 TLC板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
aluminum support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 50 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
5 cm × 10 cm
薄片長度 × 寬度
5 cm × 10 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
50个铝片 5 x 10 cm
我们的经典硅胶薄层层析板是根据我们久经考验的硅胶60组成,并且还具有独特的聚合物粘结剂在一个非常贴和硬表面也不会开裂或起泡,甚至允许与表面铅笔书写而不会有风险和破坏层。
聯結
替代:16835-2; 16835
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:165 - 235 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 40 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:52 - 67