主要文件
1.16755
Supelco
氯化铯-氯化镧缓冲溶液
acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy 10 g/l CsCl + 100 g/l La
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161703
NACRES:
NA.21
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
形狀
liquid
儲存條件
(No metal or light-weight-metal containers. No metal containers. Tightly closed.)
濃度
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
技術
AAS: suitable
顏色
violet
pH值
<1 (25 °C in H2O, undiluted)
溶解度
water: soluble
密度
1.178 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
Ca: ≤5.0 mg/L
Cd: ≤0.2 mg/L
Co: ≤1.0 mg/L
Cr: ≤1.0 mg/L
Cs: : 7.50-8.28 g/L
Cu: ≤0.2 mg/L
Fe: ≤1.0 mg/L
K: ≤0.2 mg/L
Li: ≤0.2 mg/L
Mg: ≤1.0 mg/L
Mn: ≤0.2 mg/L
Na: ≤2.0 mg/L
Ni: ≤1.0 mg/L
Sr: ≤1.0 mg/L
Zn: ≤2.0 mg/L
儲存溫度
15-25°C
分析報告
镧含量测定(电位法):95.2 - 105.2 g/l
Cs(铯):7.50 - 8.28 g/l
Ca(钙): ≤ 5.0 mg/l
Cd(镉) ≤ 0.2 mg/l
Co(钴): ≤ 1.0 mg/l
Cr(铬): ≤ 1.0 mg/l
Cu(铜): ≤ 0.2 mg/l
Fe(铁): ≤ 1.0 mg/l
钾: ≤ 1.0 mg/l
Li(锂): ≤ 0.2 mg/l
Mg(镁): ≤ 1.0 mg/l
Mn(锰): ≤ 0.2 mg/l
Na(钠): ≤ 2.0 mg/l
Ni(镍): ≤ 1.0 mg/l
Sr(锶): ≤ 1.0 mg/l
Zn(锌): ≤ 2.0 mg/l
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2