主要文件
1.16092
Supelco
HPTLC铝板,纤维素
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
aluminum support
cellulose matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 25 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
70-110 μm
薄片長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25个铝片 20 x 20cm
纤维素板用于分析极性物质。纤维素是一种有机吸附剂,非常适合通过分配色谱法分离亲水性物质。典型的应用包括氨基酸、碳水化合物和磷酸盐以及核酸和核酸衍生物的分析。我们提供两种等级的纤维素板:TLC用于常规分离,HPTLC用于要求苛刻的高性能分离。
聯結
替代:16092-1; 16092
分析報告
层厚度:70 - 110 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
氨基酸检测
hRf值
- L-丝氨酸,氨基酸检测:
20 - 30
- L-苏氨酸,氨基酸检测:30 - 40
- L-丙氨酸,氨基酸检测:35 - 45
- L-蛋氨酸,氨基酸检测:55 - 65
- L-苯丙氨酸,氨基酸检测:60 - 70
- L-亮氨酸,氨基酸检测:70 - 80
板上测定的典型值:
洗脱液:展开两次的1-丁醇/丙酮/乙酸/水(35/35/7/23 v/v/v/v)