主要文件
1.15938
Sigma-Aldrich
苏木精一水合物(C.I.75290)
for microscopy Certistain®
别名:
苏木精一水合物(C.I.75290)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14O6 · xH2O
分子量:
302.28 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
41116130
酶委員會索引編號:
208-237-3
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
成份
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
slightly soluble at 20 °C
體積密度
500 kg/m3
εmax
155-165 at 290-292 nm in acetonitrile at 0.05 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-30°C
一般說明
Hämatoxylin-Monohydrat(C.I.75290)是一种用于显微镜检查的Certistain®干染料,用于细胞核内DNA的特异性染色。它可用于细胞学和组织学。细胞核染成深蓝色、深紫色至黑色。苏木精与三价带正电的金属盐混合,形成所谓的苏木精湖,用于细胞核的选择性染色(DNA)。Certistain®是精选高品质染料的质量组,可满足IVD和CE注册的所有质量要求。更多详情,请参见使用说明(IFU)。IFU可通过本网站下载。
分析報告
染料含量(分光光度法): ≥ 95 %
同一性(UV/VIS光谱):通过测试
最大吸光度 λ最大(乙腈):290 - 292 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax;0.05 g/l;乙腈):155 - 165
血红素(分光光度法): ≤ 0.1 %
水(基于 Karl Fischer 测定)5 - 6 %
显微镜的适用性:通过测试
法律資訊
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1