文件
1.15525
Millipore
RINGER片
for the preparation of RINGER′S solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
品質等級
形狀
medium granules (dehydrated (DCM))
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7 (20 °C, 2.5 g/L in H2O)
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
林格氏片用于制备林格氏′液。林格氏盐水与细菌等渗,因此当将它们从常规环境中移出时,可以防止它们遭受渗透性应激。对于敏感生物,它在生理上优于生理盐水,并将细胞保持在原始状态。培养基中的盐类平衡了培养基的渗透平衡,从而保护生物体免受因环境变化而引起的渗透性应激。
應用
林格氏片用于制备林格氏′液,该溶液在微生物检查期间用作食品、牛奶和乳制品的等渗稀释剂。在细菌学研究中,尤其是在牛奶和乳制品检查中,使用林格氏液作为制备混悬液的稀释剂。
分析報告
溶液外观(高压灭菌后):澄清
pH值(高压灭菌后):6.8 - 7.2
重量(最小值): ≥ 1.47 g
重量(最大值): ≤ 1.79 g
适用性(显微镜检查):通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.