主要文件
1.15228
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
pKa (20 °C)7.15, ≥99% (alkalimetric)
别名:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, BES
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15NO5S
CAS号:
分子量:
213.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161703
酶委員會索引編號:
233-465-5
NACRES:
NA.05
品質等級
化驗
≥99% (alkalimetric)
形狀
solid
pKa (20 °C)
7.15
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI 密鑰
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
buffer substance BES
分析報告
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 7.15
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3