Key Documents
1.15093
Supelco
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
for column fillings EXtrelut® NT 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115711
酶委員會索引編號:
272-489-0
NACRES:
NC.07
product name
EXtrelut® NT填料套件, for column fillings EXtrelut® NT 20
品質等級
技術
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH值
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
溶解度
0.0037 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Extrelut® NT 通过使用化学惰性、宽孔、高纯度硅藻土固相,将液-液萃取简化为最有效的形式。根据样品量,可以使用三种类型的色谱柱:Extrelut NT1 最多可容纳 1 mL 样品,Extrelut NT3 最多可容纳 3 mL 样品,Extrelut NT20 最多可容纳 20 mL 样品。
分析報告
纯度测试(吸光度 280 nm): ≤ 0.040
纯度测试(吸光度 250 nm): ≤ 0.080
纯度测试(吸光度 230 nm): ≤ 0.130
法律資訊
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.