主要文件
1.15058
Supelco
Sodium standard dissolved in oil
1 g/kg Na Certipur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
品質等級
轉變溫度
flash point 63 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Assay (Na): 980 - 1020 mg/kg
standard deviation (s) (± mg/kg):
Determination method: Perchloric acid titration.
(traceable to NIST - SRM 84L)
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
63 °C