产品名称
消解试剂包 20, sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total)
特定分析物
nitrogen
技術
photometry: suitable
儲存溫度
15-25°C
一般說明
用于消化氮(总)90次消化 Spectroquant®
分析報告
应用测试:符合
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1