主要文件
1.14779
Supelco
Sulfide Test, photometric
photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
硫化物测试, photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 220 tests
220 tests
特定分析物
sulfide
測量範圍
0.020-1.50 mg/L (S2-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.020 - 1.50 mg/l S²⁻ Spectroquant®
该方法类似于EPA 376.2、APHA 4500-S2- D、ISO 10530和DIN 38405-26。
该Spectroquant®硫化物试剂测试可准确定量含水样品中的硫化物含量。
方法原理:在硫化物的水溶液中,溶解的硫化氢(H2S)、硫化氢离子(HS-)和硫化物离子(S2-)之间存在pH依赖平衡。在酸性范围内,实际上仅存在溶解的硫化氢,它与二甲基-对苯二胺和铁(III)离子反应形成亚甲基蓝,可通过光度法测定。
Spectroquant
®测试试剂盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,可根据随附的说明书中所述的程序进行分析。
我们所有的反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
Preparation of a standard solution for Sulfide