主要文件
1.14694
Supelco
Oxygen Test, photometric
photometric, 0.5-12.0 mg/L (O2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
氧测试管, photometric, 0.5-12.0 mg/L (O2), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
oxygen
測量範圍
0.5-12.0 mg/L (O2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (mod. Winkler method)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,0.5 - 12.0 mg/l O₂,Spectroquant®
该方法类似于DIN EN 25813-21。该Spectroquant®氧测试盒(Cell Test预装版)可准确定量水性样品中的氧含量。方法原理:氧将二价锰氧化为三价锰。在酸性溶液中,三价锰与Titriplex® II反应形成红色络合物,通过光度法(改良Winkler法)测定含量。Spectroquant® Cell Test预装测试盒包含预装试剂的16 mm反应比色管,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。所有的Spectroquant®预装版(Cell Test)和试剂版(Reagent Test)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials