product name
硝酸盐预装管测试盒, photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
nitrate
測量範圍
0.5-25.0 mg/L (NO3-N)
2.2-110.7 mg/L (NO3-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (2,6-Dimethylphenol)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,DMP 0.5-25.0 mg/l NO3-N 2.2-110.7 mg/l NO3- Spectroquant®
该方法符合ISO 23696-1,该标准规范了对这一重要参数使用“小规模密封管方法”。该方法也类似于DIN 38405-9。
Spectroquant® 硝酸盐测试预装试剂盒可准确定量水样中的硝酸盐。硝酸盐是动植物生长所需的必需营养素。但是,硝酸盐水平升高可能会危害健康,特别是对怀孕妇女和婴儿而言。因此,许多国家对水源中的硝酸盐水平进行了监管。
其他应用领域是食品&饮料(例如乳清)以及环境和农业样品(例如土壤)的分析。
Spectroquant®测试预装试剂随附预装的16 mm圆形比色皿以及所有必要的试剂,可根据提供的说明书中进行分析。
所有Spectroquant® 反应池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该方法符合ISO 23696-1,该标准规范了对这一重要参数使用“小规模密封管方法”。该方法也类似于DIN 38405-9。
Spectroquant® 硝酸盐测试预装试剂盒可准确定量水样中的硝酸盐。硝酸盐是动植物生长所需的必需营养素。但是,硝酸盐水平升高可能会危害健康,特别是对怀孕妇女和婴儿而言。因此,许多国家对水源中的硝酸盐水平进行了监管。
其他应用领域是食品&饮料(例如乳清)以及环境和农业样品(例如土壤)的分析。
Spectroquant®测试预装试剂随附预装的16 mm圆形比色皿以及所有必要的试剂,可根据提供的说明书中进行分析。
所有Spectroquant® 反应池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
應用
- Application of a nitrifying bacterium Pseudomonas sp. HIB_D to reduce nitrogen waste in the Litopenaeus vannamei cultivation environment.: Explores the use of nitrate cell tests in aquaculture to monitor and manage nitrogen levels, enhancing environmental sustainability and shrimp health (Hastuti et al., 2023).
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
商品
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.