主要文件
1.14401
Supelco
氯化物测试
colorimetric, 5-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
别名:
氯化物比色检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
特定分析物
chloride
品質等級
測量範圍
5-300 mg/L (Cl-)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:使用色卡和带有短试管的比色架进行比色 5 - 10 - 20 - 40 - 75 - 150 - 300 mg/l Cl MQuant®
氯化物存在于地壳中,因此也会以一定浓度分布在所有天然水体中。使用MQuant®(原名MColortest®)氯化物测试可以检查水分析的基本参数。
分析方法
氯离子与硫氰酸汞反应形成微解离的氯化汞。释放的硫氰酸根转而与三价铁离子形成红色的硫氰酸铁。通过目测比较反应颜色与比色卡色块,半定量测定氯化物浓度。印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18322延长其使用寿命,是一种特别实惠的环保产品。 
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1