一般說明
15个玻璃板 20 x 20 cm
这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。我们的浓缩带板是基于两种吸附剂的不同吸附性能。第一种是使用样品的大孔浓缩吸附剂;第二个是用于分离的选择性层。无论斑点’的形状,大小或位置如何,样品始终集中为一条窄带,在该窄带中两个吸附剂重叠并且分离开始。这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。
聯結
替代:13792-7; 13792
分析報告
色谱测试:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
20 - 30
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:45 - 55
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:60 - 75
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度45%)
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
20 - 30
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:45 - 55
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:60 - 75
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度45%)